Läs mer
Masterflex™ Luer-adaptrar av polypropen hane
Produktkod. p-8004516
För användning med:
Fits Male Luer Lock to 1/16 in. I.D.
Passar han Luer Lock till 1/8 tum. ID
Passar han Luer Lock till 3/32 tum. ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15252400
Brand: Masterflex™ 4551822
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Komplettera dina luerkopplingssystem med dessa premiumkontakter. Cole-Parmer™ Manliga Luer-adaptrar av polypropen tillverkas i enlighet med ISO 594-1-standarder, fri från föroreningar och helt spårbar. Idealisk för en mängd olika kritiska applikationer, såsom sprutor eller små slangar.
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, with a variety of connection options
  • Good chemical resistance. Max temperature 87°C  (190°F)
  • Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation (not recommended for autoclaving)
  • All female ports may be used with either slip or luer lock connections
  • Plugs and caps are also available
Specifikationer
Material Polypropylene
För användning med Fits Male Luer Lock to 1/16 in. I.D.
För användning med (applikation) Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing
Förpackningsmängd 25 Pack
Produkttyp Luer Adapter