Läs mer
Masterflex™ Polypropen Premium Luer Fitting
Produktkod. 13546720
Change view
För användning med:
Passar 1/16 tums slanghulling
Passar 3/16 tums slanghulling
Passar 3/32 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
13546720 Passar 3/32 tums slanghulling Paket med 25
14889980 Passar 1/16 tums slanghulling Paket med 25
15296618 Passar 3/16 tums slanghulling -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13546720 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4551802
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera dina luerkopplingssystem med dessa premiumkontakter. Cole-Parmer™ Luer-beslag av polypropen hane med låsringar är tillverkade i enlighet med ISO 594-1-standarder, fri från föroreningar och helt spårbar. Idealisk för en mängd olika kritiska applikationer, såsom sprutor eller små slangar.
  • Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
  • Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
  • Välj från en mängd olika storlekar, med en mängd olika anslutningsalternativ
  • God kemikaliebeständighet. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
  • Sterilisera med etylenoxid eller gammastrålning (rekommenderas inte för autoklavering)
  • Alla honportar kan användas med antingen slip- eller luerlock-anslutningar
  • Pluggar och kåpor finns också
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Passar 3/32 tums slanghulling
För användning med (applikation) Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Luer passning