Beskrivning
Komplettera dina luerkopplingssystem med dessa premiumkontakter. Cole-Parmer™ Luer-beslag av polypropen hane med låsringar är tillverkade i enlighet med ISO 594-1-standarder, fri från föroreningar och helt spårbar. Idealisk för en mängd olika kritiska applikationer, såsom sprutor eller små slangar.
- Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
- Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
- Välj från en mängd olika storlekar, med en mängd olika anslutningsalternativ
- God kemikaliebeständighet. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
- Sterilisera med etylenoxid eller gammastrålning (rekommenderas inte för autoklavering)
- Alla honportar kan användas med antingen slip- eller luerlock-anslutningar
- Pluggar och kåpor finns också
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Passar 3/16 tums slanghulling |
| För användning med (applikation) | Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Luer passning |