Läs mer
Masterflex™ Polypropen Premium Luer Fitting
Produktkod. p-8004518
För användning med:
Passar 1/16 tums slanghulling
Passar 3/16 tums slanghulling
Passar 3/32 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 14889980
Brand: Masterflex™ 4551800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplettera dina luerkopplingssystem med dessa premiumkontakter. Cole-Parmer™ Luer-beslag av polypropen hane med låsringar är tillverkade i enlighet med ISO 594-1-standarder, fri från föroreningar och helt spårbar. Idealisk för en mängd olika kritiska applikationer, såsom sprutor eller små slangar.
  • Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
  • Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
  • Välj från en mängd olika storlekar, med en mängd olika anslutningsalternativ
  • God kemikaliebeständighet. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
  • Sterilisera med etylenoxid eller gammastrålning (rekommenderas inte för autoklavering)
  • Alla honportar kan användas med antingen slip- eller luerlock-anslutningar
  • Pluggar och kåpor finns också
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Passar 1/16 tums slanghulling
För användning med (applikation) Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar
Förpackningsmängd 25 st
Max. Driftstemperatur (engelska) 190 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 87 °C
Produkttyp Luer hane med låsring