Läs mer
Ark Plas Products™ Hanluers av polypropen med låsring
Produktkod. 11841090
Change view
Portstorlek:
1/16 tum. Hulling
1/8 tum Hulling
3/16 tum Hulling
3/32 tum. Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek Förpackningsstorlek
11841090 1/8 tum Hulling Paket med 25
11891060 1/16 tum. Hulling Paket med 25
11741996 3/16 tum Hulling Paket med 25
11871070 3/32 tum. Hulling Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11841090 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer LAX26PP0
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa luers med ett brett utbud av medicinska instrument och laboratorieinstrument. Ark Plas Products™ Luerpluggar av polypropen har koniska koniska gjutna till ISO 594-1 och ISO 594-2 Standarder för 6 % luerkona för att säkerställa kompatibilitet med alla andra luers gjutna till samma standard.
  • Luerpluggar av naturligt polypropen
  • Med hullingar designade utan skiljelinje för pålitlig, läckagefri användning med ett brett utbud av medicinska och laboratorieinstrument, inklusive sprutspetsar och nålar eller kranar och nålar
  • Gjuten i jungfruligt, partispårbart material
  • Ark-Plas Luer-beslag inkluderar ett stort urval av både han- och honluers tillgängliga i låsnings- eller glidspetsvarianter, såväl som låsringar, skottluers för panelmontering, gängade luers, adaptrar och pluggar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 594-1 och 594-2 standarder, RoHS-kompatibla, USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.1520, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certifierad
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Polypropen
För användning med Flexibla slangar eller gängade portar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Förpackningsmängd 25/Pk.
Portstorlek 1/8 tum Hulling
Färg Naturlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Luer hane med låsring