Läs mer
Masterflex™ Polypropen hanrörsadapter Hullingförsedda kopplingar
Produktkod. 15202608 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Trådstorlek:
1/4 tum MNPT
1/8 tum MNPT
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
15202608 1/4 tum MNPT Paket med 10
15277536 1/8 tum MNPT Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15202608 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4062145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 SEK
    310.06 SEK / Paket med 10
    Save 60.94 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med 1/4 x 1/8 tum. Slang-ID
Förpackningsmängd 10-pack
Trådstorlek 1/4 tum MNPT
Produkttyp Hanrörsadapter