Läs mer
Cole-Parmer™ Armbågsadapter, kompression x NPT(M), polypropen
Produktkod. 11810110
:
25-pack, passar 1/4 tum. OD-slang, 1/8 tum. NPT
Produktkod. 11810110
Brand: Cole-Parmer™ 0644420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cole-Parmer™ Armbågsadapter, kompression x NPT(M), polypropen har gänga och kompressionsanslutningar för en mer permanent armbågsadapter.
  • Kraftiga gängade beslag är designade för mer permanent installation.
  • Använd med våra styva slangar för högtrycksapplikationer.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 1/4 tum OD-slang, 1/8 tum. NPT förbindelse
Förpackningsmängd 25 st
Steriliseringsmetod Endast autoklav
Bredd (metrisk) 30 mm
Färg Svart
Produkttyp Hane Pipe Armbågsadapter