Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropenfördelare
Produktkod. 11715258
Change view
Utloppsport:
10 uttag
6 uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Utloppsport unitSize
11715258 6 uttag Varje
11775258 10 uttag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11715258 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3152217
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka ditt flöde och linjekapacitet
  • Tillverkad av slitstark polypropen.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 17.15 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) 32 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangstorlek 1/2 tum.
Inlopp 1.2 in. NPT(F)
Utloppsport 6 uttag
Bredd (metrisk) 3.81 cm
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Maximalt tryck 150 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 210 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 99 °C
Produkttyp Polypropen grenrör; 6 uttag; 1/2 tum inlopp NPT(F)