Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropenfördelare
Produktkod. 11775258
Utloppsport:
10 uttag
6 uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775258
Brand: Cole-Parmer™ 3152229
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utöka ditt flöde och linjekapacitet
  • Constructed of durable polypropylene.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifikationer
Material Polypropylene
Total längd (metrisk) 27.31 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) 32°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0°C
Slangstorlek 1/2 in.
Inlopp 1.2 in. NPT(F)
Utloppsport 10 uttag
Bredd (metrisk) 3.81 cm
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Maximalt tryck 150 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 210°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 99°C
Produkttyp Manifold