Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropenfördelare, 8 uttag
Produktkod. 11745258
Slangstorlek:
1/2 tum.
3/8in
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11745258
Brand: Cole-Parmer™ 3152223
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utöka ditt flöde och linjekapacitet
  • Tillverkad av polypropen.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Material Polypropen
Total längd (engelska) 8,75 tum.
Total längd (metrisk) 22.23 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) 32 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangstorlek 1/2 tum.
Inlopp 1/2 tum. NPT(F)
Utloppsport 3/8 tum (NPT(F)
Bredd (metrisk) 3.81 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Maximalt tryck 150 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 210 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 99 °C
Produkttyp PP grenrör, 8 uttag