Läs mer
Cole-Parmer™ Fördelare av polypropen
Produktkod. 11725258
Change view
Längd (metrisk):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11725258 155,9 mm Varje
11775238 79,7 mm Varje
11755258 186,4 mm Varje
11785238 106,1 mm Varje
11765258 238,3 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11725258 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3152219
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Grenrör
Inlopp 1/4 tum
Material Polypropen
Antal hamnar 8
Portstorlek (metrisk) 4.3 mm
Längd (metrisk) 155,9 mm
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm