Läs mer
Cytiva MBS II mikrobiologiskt filtreringssystem Filterenheter
Beskrivning
De Whatman™ MBS II mikrobiologiskt filtreringssystem utformades för att ge fullständig kontroll över provfiltreringsprocessen. En förmonterad allt-i-ett-filtreringsenhet är ansluten till ett vakuumgrenrör (säljs separat). Provet hälls i filterenheten för sterilfiltrering. Sedan lossas enheten och membranet avlägsnas precis och överförs till en agarplatta. En ny sterilfiltreringsenhet används för nästa prov, utan någon sterilisering av systemet krävs.
- Enkel hantering: Enheter som är färdiga att använda eliminerar komplicerade steriliseringsprocedurer
- Minskad testtid: Inget behov av att sterilisera mellan proverna, vilket minskar testtiden med 50 %
- Kompatibel: Membran är kompatibel med alla agar- och petriskålsformat
- Ingen eldning krävs: Kombinerad filtreringsenhet minimerar risken för korskontaminering
- Steril ventilation: Provet skyddas av ett ventilerat lock under filtrering
- Reproducerbara resultat: Filtreringsenhet för slutet system minskar risken för externa fel
- Applikationer: Läkemedelstillverkning, Tester av bearbetat vatten, Bioburden-tester på råvaror, Kvalitetskontroll av icke-sterila slutprodukter, Dricksvattenutvärderingar
Det blandade cellulosaestermembranet (ME) är hydrofilt och är idealiskt för vattenlösningar. Det vita filtret har ett svart rutnät för enkel kvantitativ utvärdering av antalet mikroorganismer. Efter filtrering avlägsnas membranet från filterenheten och inkuberas på ett näringsmedium så att de individuella kolonierna kan utvärderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt filter med svart grd |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör (fabriknr. 10445990) |
| Material | Polypropen |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| För användning med (applikation) | Steril filtrering av mikrobiologiska prover, t.ex. farmaceutiska tester |
| Inkluderar | Membran: Blandade cellulosaestrar (ME) |
| Kvantitet | 24-pack |
| Volym (metrisk) | 100 mL |