Läs mer
Karl Hecht™ Mätcylindrar av polypropen
Beskrivning
- Sexkantig bas för stabilitet
- Hög form med blå gradering
- DIN 12681 och ISO 6706
- Examen är resistenta upp till+ 60 °C
- Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±20 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Beskrivning | Sexkantig bas, hög form |
| Examen | Blå examen |
| Form | Rund |
| Max. Temperatur (engelska) | 140 °F |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Hexagonal |
| Visa mer |