Läs mer
Karl Hecht™ Mätcylindrar av polypropen
Produktkod. 10717594
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Produktkod. 10717594
Brand: Karl Hecht™ 42194066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högformade polypropencylindrar med lättlästa blå graderingsmärken för allmänt laboratoriebruk.
  • Sexkantig bas för stabilitet
  • Hög form med blå gradering
  • DIN 12681 och ISO 6706
  • Examen är resistenta upp till+ 60 °C
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Tolerans ±10 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Beskrivning Sexkantig bas, hög form
Examen Blå examen
Max. Temperatur 60 °C
Indelning 10 mL
Form Rund
Max. Temperatur (engelska) 140 °F
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Typ Ograderad mätcylinder