Läs mer
Hirschmann™ Klass B graderade cylindrar, blå gradering, PP
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Förhöjd skala
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12 681/ISO 6706 |
| Klass | B |
| Inkluderar | Förhöjd skala |
| Typ | Graderad mätcylinder |