Läs mer
Buerkle™ Mätskopa av polypropen
Produktkod. 10524132 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Bredd (metrisk):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10524132 500 ml 315 mm 118 mm Varje
11981491 10 ml 100 mm 34 mm Varje
10352243 25 ml 135 mm 44 mm Varje
10496441 50 ml 160 mm 55 mm Varje
10350782 100 ml 200 mm 70 mm Varje
10448521 250 ml 260 mm 90 mm Varje
10648052 1000 ml 385 mm 134 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10524132 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96140500
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öpar och mäter pulver och granulat. Buerkle™ Polypropenmätskopor är kalibrerade för att noggrant bedöma volymen vid kanten.
  • PP, vit
  • Hög kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Vitt
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) För fyllning och mätning av pulver och granuler
Bredd (metrisk) 118 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 315 mm