Läs mer
Buerkle™ Mätskopa av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Bredd (metrisk):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP, vit
- Hög kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mätskopa |
| För användning med (applikation) | För fyllning och mätning av pulver och granulat |
| Bredd (metrisk) | 134 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 385 mm |