Beskrivning
- PP, vit
- Hög kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 0,34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mätskopa |
| För användning med (applikation) | För fyllning och mätning av pulver och granuler |
| Bredd (metrisk) | 34 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 100 mm |