Läs mer
Fisherbrand™ Mikrorörstativ av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Populärt ställ i bråk-samlar-tallrikstil
- Rymmer 80 mikrorör med skruvlock eller kryogena flaskor i brunnar med 1 mm diameter
- Förvarar 1,5 till 2,0 mL rör i kompakt arrangemang (5 x 16 array)
- Färgkodad för att enkelt identifiera specifika laboratorieprocedurer eller enskilda tekniker
- Ingjutna koordinater för enkel provorganisation och plats
- Tillverkad av robust polypropen med gjutna handtag för enkel hantering
- Autoklaverbar och lämplig för frysning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrorörstativ |
| Förslutning ingår | Nej |
| Array | 5 x 16 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Mikrorör (1,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 80 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Ingen |
| Visa mer |