Läs mer
Fisherbrand™ Mikrorörstativ av polypropen
Produktkod. 11998074 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11998074 Gult Paket med 5
11728084 Diverse Paket med 5
11968074 Blått Paket med 5
11978074 Klart Paket med 5
11720344 Naturlig Paket med 5
11908084 Orange Paket med 5
11988074 Rosa Paket med 5
11918084 Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11998074
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara 1,5 till 2,0 ml mikrorör i färgkodade ställ. Polypropen Micro Tube Rack lagrar upp till 80 flaskor med skruvlock för användning på bänk, lagring eller transport av prover. Färgkodade ställ har ingjutna koordinater och handtag för enkel hantering. Autoklaverbar och lämplig för frysning.
Populärt ställ i bråk-samlar-tallrikstil
  • Rymmer 80 mikrorör med skruvlock eller kryogena flaskor i brunnar med 1 mm diameter
  • Förvarar 1,5 till 2,0 mL rör i kompakt arrangemang (5 x 16 array)
  • Färgkodad för att enkelt identifiera specifika laboratorieprocedurer eller enskilda tekniker
  • Ingjutna koordinater för enkel provorganisation och plats
  • Tillverkad av robust polypropen med gjutna handtag för enkel hantering
  • Autoklaverbar och lämplig för frysning
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 80
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Idealisk för frysförvaring
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5 Pk.
Kvantitet 5 Pk.
Längd (metrisk) 225 mm
Längd (engelska) 8,9 tum
Bredd (engelska) 2,6 tum
Höjd (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) Well 11 mm
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 28 mm
Array 5 x 16
Bredd (metrisk) 67 mm