Läs mer
Fisherbrand™ Mikrorörstativ av polypropen
Produktkod. p-8000250 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11728084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara 1,5 till 2,0 ml mikrorör i färgkodade ställ. Polypropen Micro Tube Rack lagrar upp till 80 flaskor med skruvlock för användning på bänk, lagring eller transport av prover. Färgkodade ställ har ingjutna koordinater och handtag för enkel hantering. Autoklaverbar och lämplig för frysning.
Populärt ställ i bråk-samlar-tallrikstil
  • Rymmer 80 mikrorör med skruvlock eller kryogena flaskor i brunnar med 1 mm diameter
  • Förvarar 1,5 till 2,0 mL rör i kompakt arrangemang (5 x 16 array)
  • Färgkodad för att enkelt identifiera specifika laboratorieprocedurer eller enskilda tekniker
  • Ingjutna koordinater för enkel provorganisation och plats
  • Tillverkad av robust polypropen med gjutna handtag för enkel hantering
  • Autoklaverbar och lämplig för frysning
Specifikationer
Produkttyp Mikrorörstativ
Förslutning ingår Nej
Array 5 x 16
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 80
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Idealisk för frysförvaring
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5 Pk.
Kvantitet 5 Pk.
Längd (metrisk) 225 mm
Längd (engelska) 8,9 tum
Bredd (metrisk) 67 mm
Bredd (engelska) 2,6 tum
Höjd (metrisk) 28 mm
Höjd (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) Well 11 mm