Läs mer
Fisherbrand™ Interlocking Cube Rack
Produktkod. 11784726 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11784726 Diverse Paket med 5
1 options
Produktkod. 11784726
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta med olika rörstorlekar i samma plan. Fisherbrand™ Interlocking Cube Racks rymmer olika rörstorlekar på varje sida. Koppla ihop kuber, orienterade åt vilken sida som helst, för ett anpassat, användarvänligt ställ. Tillverkad av stark, autoklaverbar polypropen i fem olika färger.
  • Gör att rör i olika storlekar är tillgängliga alla i samma plan
  • Användarvänliga kuber kopplas ihop för en anpassningsbar rackstorlek
  • Vrid helt enkelt kuben för att komma åt den önskade rörbrunnsuppsättningen
    • 4 x 50 ml rör
    • 10 x 15 ml rör
    • 12 x 12 ml rör
    • 16 x 1,5/2,0 ml mikrorör
  • Tillverkad av kraftig polypropen i fem olika färger
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Beskrivning Sammankopplande rörställ, 4-sidig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Rör (4 x 50 ml eller 10 x 15 ml eller 12 x 12 ml eller 16 x 1,5/2,0 ml mikrorör)
Material Polypropen
Form Kubisk
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5-pack
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 113 mm
Bredd (metrisk) 113 mm