Beskrivning
- För mikrorör med påsatta eller bulkskruvlock
- Lämplig för användning med kapsyler som inte kan manipuleras
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrorörslockinsats |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +121 °C |
| För användning med (utrustning) | Mikrorör, Skruvlock |