Läs mer
BRAND™ Polypropen Micro Tubes Cap Insert
Produktkod. 10028960 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
10028960 Klart Paket med 500
10548931 Rött Paket med 500
10324851 Gult Paket med 500
10480243 Blått Paket med 500
15527851 Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10028960 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 780723
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen Micro Tubes Cap Insats för användning med alla icke-manipuleringssäkra skruvkorkar möjliggör enkel identifiering.
  • För mikrorör med påsatta eller bulkskruvlock
  • Lämplig för användning med kapsyler som inte kan manipuleras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrorörslockinsats
Material Polypropen
Färg Klart
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C
För användning med (utrustning) Mikrorör, Skruvlock