Läs mer
Bel Art™ Vändbara 96-brunnars mikrocentrifugrörställ, olika färger
Produktkod. 15161403 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15161403 Diverse Paket med 5
1 options
Produktkod. 15161403 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer 0673609
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa vändbara 96-brunnars mikrocentrifugrörställ i olika färger tål temperaturer ner till -80 C (-°112 °F).
  • Autoklaverbar.
  • 3 månaders garanti.
  • Ena sidan av detta polypropen (PP) ställ är utformat för att rymma 0,5 ml mikrocentrifugrör.
  • Den andra sidan rymmer 1,5 till 2,0 ml rör.
  • Tål temperaturer ner till -80 °C (-112 °F).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Mikrorör (96)
Material Polypropen
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (metriskt). -112 °F
Mått (L x B) 212.72 x 114.3 mm
Mått (L x B x H) 212.72 x 114.3 x 26.98 mm
Längd (metrisk) 212.72 mm
Längd (engelska) 8,4 tum
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (engelska) 1,1 tum
Produkttyp Mikrocentrifugstativ
Höjd (metrisk) 26.98 mm
Bredd (metrisk) 114.3 mm