Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Graderade mikrocentrifugrör av polypropen
- Kan centrifugeras upp till 12 500xg
- Kapacitet 1,5 ml
- Paket om 500
Especificaciones
Especificaciones
| Keps stil | Snap Cap |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) | 1.5mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido