Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Inkluderar:
Med bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Sterila
- Drifttemperatur: -196 till 121 °C AutoklaveringsbarI enlighet med DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderar | Utan bas |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Temperaturområde (metriskt) | –196 till 121 °C |
| Max. RCF | 20.000 G |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |