Läs mer
Brand™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Fri från blixtar, luftbubblor och ränder
- Enhetlig väggtjocklek för konsekventa, repeterbara resultat
- Kepsar för en tät, läckagefri tätning som är lätt att öppna, även när du bär handskar
- Förenkla providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Låsande lock |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Klart |
| Förpackning | 1000/Pk. |
| Max. RCF | 10,000 x g |