Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Produktkod. 11508242 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11508242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för höghastighetscentrifugering. Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen har en frostad skrivyta på förslutningen och sidan av röret (förutom naturliga rör) vilket möjliggör enkel och bekväm providentifiering.
  • Graderade polypropenrör
  • Lämplig för att motstå stressen från höghastighetscentrifugering upp till 20 000xg
  • Konstruktionen i ett stycke har en åtsittande passform och pålitlig lock och botten är förstärkt för extra skydd mot läckage
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Blått
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Antal per förpackning 1000/pack
Förpackning 1000/Pk.
Max. RCF 20,000 x g