Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Produktkod. 11558252 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11558252 Naturlig 2 ml Paket med 1000
11588222 Naturlig 0,4 ml Paket med 1000
11508232 Naturlig 0,5 ml Paket med 1000
11508242 Blått 1,5 ml Paket med 1000
11588232 Klart 1,5 ml Paket med 1000
11558232 Naturlig 1,5 ml Paket med 1000
11598232 Rött 1,5 ml Paket med 1000
11578232 Gult 1,5 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11558252
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för höghastighetscentrifugering. Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen har en frostad skrivyta på förslutningen och sidan av röret (förutom naturliga rör) vilket möjliggör enkel och bekväm providentifiering.
  • Graderade polypropenrör
  • Lämplig för att motstå stressen från höghastighetscentrifugering upp till 20 000xg
  • Konstruktionen i ett stycke har en åtsittande passform och pålitlig lock och botten är förstärkt för extra skydd mot läckage
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Antal per förpackning 1000/pack
Förpackning 1000/Pk.
Graderad Ja