Läs mer
Ratiolab™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Färg:
Genomskinlig
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Beskrivning
- Autoklaverbar med öppet lock vid 121 °C i 20 min.
- Naturlig färg eller olika färger för bekväm identifiering
- Tätt förslutningslock
- Säkert och enkelt att öppna och stänga
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
| Höjd (metrisk) | 48mm |
| Inkluderar | Skruvlock och O-ringstätning |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 till 50 °C |
| Visa mer |