Läs mer
Ratiolab™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Färg:
Genomskinlig
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Beskrivning
- Autoklaverbar med öppet lock vid 121 °C i 20 min.
- Naturlig färg eller olika färger för bekväm identifiering
- Tätt förslutningslock
- Säkert och enkelt att öppna och stänga
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Förpackning | 1000/Pk. |