Beskrivning
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Inkluderar manipuleringssäkert skruvlock och självstående bas
- Sterila
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring av medicinska förnödenheter såsom serum och blodprover samt provuppvärmning, centrifugering mm. |
| För användning med (utrustning) | För Centrifuge |
| Höjd (metrisk) | 44mm |
| Visa mer |