Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen utan lock
Produktkod. 11538252 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11538252 1,5 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11538252
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa mikrocentrifugrör för en mängd olika applikationer. Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen utan lock är idealiska för hanteringsbehov där en snäpplock kan störa.
  • Konisk
  • 1,5 ml
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Antal per förpackning 1000/pack
Förpackning 1000/Pk.