Läs mer
Kartell™ Mikropipettspetsar av polypropen
Produktkod. 12089847
Färg:
Blått
Gult
Ljusblå
Naturlig
Neutral
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
1000 till 5000μ L
2 000 till 10 000μ L
5 till 200μ L
Formatera:
Bulk
Ställ
För användning med (utrustning):
Gilson Pipetman, Nichiryo, Kartell Pipette, Socorex Pipette
Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Labsystem Pipettor, Thermo Scientific Finnpipette, Kartell Pipettor
Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 25000
Paket med 960
Produktkod. 12089847
Brand: Kartell™ 0964500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med hög klarhet och utmärkta vattenavvisande egenskaper för att hålla provretention i spetsen till ett minimum. Kartell™ Mikropipettspetsar av polypropen har exakt centrering av öppningen i änden av spetsen för att garantera korrekt leverans av provet.
  • Kadmiumfri polypropenkonstruktion ger hög klarhet och vattenavvisande egenskaper
  • Speciellt designad för Kartell automatiska pipetter, men ger utmärkta resultat med de flesta tillgängliga mikropipettmärken
  • Autoklaverbar till 121 °C i 20 minuter
  • Precisionsleverans av prov, minimal provretention med spets
  • Förpackningsvalet tillfredsställer en mängd olika behov:
    • bulkpåse
    • packade i ställ
    • påfyllning för omladdning av ställ
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
För användning med (utrustning) Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
Material Virgin kadmiumfri polypropen