Läs mer
Kartell™ Mikropipettspetsar av polypropen
Beskrivning
- Kadmiumfri polypropenkonstruktion ger hög klarhet och vattenavvisande egenskaper
- Speciellt designad för Kartell automatiska pipetter, men ger utmärkta resultat med de flesta tillgängliga mikropipettmärken
- Autoklaverbar till 121 °C i 20 minuter
- Precisionsleverans av prov, minimal provretention med spets
- Förpackningsvalet tillfredsställer en mängd olika behov:
- bulkpåse
- packade i ställ
- påfyllning för omladdning av ställ
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 till 200μ L |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention |
| För användning med (utrustning) | Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor |
| Material | Virgin kadmiumfri polypropen |