Läs mer
Kartell™ 96-brunnars mikrotitreringsplattor
Beskrivning
Tillverkad av polystyren för exceptionell styrka och hållbarhet. Kartell™ Mikroplattor med 96 brunnar, tillgängliga i en mängd olika former, är en utmärkt lösning för laboratoriemikrotitreringsbehov.
- Aseptisk och enkellindad för att förhindra kontaminering
- Kristallklar polystyren underlättar förberedelsens synlighet
- Polystyrenöverdrag säljs separat
- CE-märkning
- IVD godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE –IVD |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Total volym (metrisk) Tja | 367μ L |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Visa mer |