Läs mer
Kartell™ 96-brunnars mikrotitreringsplattor
Produktkod. 10244091
Change view
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Sterilitet Förpackningsstorlek
10244091 Platt botten (F-brunn) Icke-steril Paket med 50
10071101 Rund botten (U-brunn) Icke-steril Paket med 50
12840923 Rund botten (U-brunn) Sterila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10244091 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0262000
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polystyren för exceptionell styrka och hållbarhet. Kartell™ Mikroplattor med 96 brunnar, tillgängliga i en mängd olika former, är en utmärkt lösning för laboratoriemikrotitreringsbehov.
  • Aseptisk och enkellindad för att förhindra kontaminering
  • Kristallklar polystyren underlättar förberedelsens synlighet
  • Polystyrenöverdrag säljs separat
  • CE-märkning
  • IVD godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE –IVD
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 370μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 50/Pk.