Läs mer
Fisherbrand™ Mikroplåtar av polypropen, 384-brunnar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI™ standard fotavtryck |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Rund |
| Kvantitet | 120/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +80 °C |