Läs mer
Fisherbrand™ Mikroplåtar av polypropen, 384-brunnar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11987954 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 11987954
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder högre brunnsdensitet för ekonomisk användning av dyra reagenser. Fisherbrand™ Mikroplattor av polypropen, 384 brunnar inkluderar runda brunnar för optimal provåtervinning.
  • Idealisk för lagring av föreningar och nukleinsyrabibliotek
  • Kemikaliebeständiga
  • Tål temperaturer från -80° till +80 °C
  • överensstämma med ANSI™ standardfotavtryck för optimal användning i automatiserade hanterings- och vätskedispenseringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI™ standard fotavtryck
Formatera 96 brunnar
Array 16 x 24
Färg Blått
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Antal Wells 384
Well Shape Rund
Kvantitet 120/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +80 °C