Läs mer
Eppendorf™ Polypropen mikroplattor med Recovermax™ Well Design
Produktkod. 10208793 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10208793 Sterila Paket med 80
1 options
Produktkod. 10208793 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030602307
I lager
Lägg i varukorgen
Upplev en ny dimension av transparens med Eppendorf™ Mikroplattor. Eppendorf Polypropen mikroplattor med Recovermax™ Well Design ger den optimala lösningen för dina applikationsbehov. Hög robusthet och precision möjliggör tillförlitlig pipettering, kontroll och återvinning av prover.
  • Oöverträffad, transparent polypropen (PP) för förbättrad provsynlighet
  • OptiTrack™ Matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel via alfanumerisk märkning med hög kontrast
  • RecoverMax™ brunnsdesign: Optimerad brunnsgeometri för minimal återstående volym och utmärkta blandningsegenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar och slät yta för pålitlig stängning, även med värmeförsegling
  • Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 6 000x g
  • Polypropen garanterar hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk belastning och extrema temperaturer Tillverkad utan glidmedel, mjukgörare eller biocider– Material som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
  • Garanterad funktionalitet från– 86 °C till 100 °C
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Max. RCF 6,000xG
Kvantitet 80/Pk.
Kantad Upphöjd
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C