Läs mer
Fisherbrand™ Färgade ABS 50 Placera Slide Boxes
Produktkod. 11771486 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11771486 Rött Varje
11731486 Blått Varje
11781486 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11771486
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera 50 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 50 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Det ger också säker, dammfri förvaring.
  • Gjuten, styv låda håller säkert objektglasen i räfflade spår
  • Slitstarkt ABS-fodral med korkfoder
  • Foder och slitsar är numrerade för att motsvara objektglaset
  • Lättöppningsbart fodral med gångjärnsförsett lock med tumspärr
  • Stapelbara fodral inkluderar fötter för maximal stabilitet
Specifikationer
Typ Skjutlåda för mikroskop
Glidkapacitet 50
Förslutningstyp Tumlås
Färg Rött
Fack 50
Enheten håller 50 objektglas (25 x 75 mm eller 1 x 3 tum)
Mått (L x B x H) 209 x 86 x 35 mm
För användning med (applikation) Säker förvaring eller transport av objektglas (25 x 75 mm)
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 35 mm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 209 mm
Material ABS
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 86 mm
Fodermaterial Kork