Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsbox för mikrorör i polypropen
Produktkod. 10707992 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
50
100
Färg:
Blått, Grön, Orange, Lila, Gult
Diverse
Naturlig
Array:
10 x 10
5 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Färg Array Förpackningsstorlek
10707992 50 Diverse 5 x 10 Paket med 5
11704316 50 Naturlig 5 x 10 Paket med 5
11790334 100 Naturlig 10 x 10 Paket med 5
11700344 100 Blått, Grön, Orange, Lila, Gult 10 x 10 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10707992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.93 SEK
    271.71 SEK / Paket med 5
    Save 191.22 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara 1,5 till 2,0 ml mikrorör i säkra lådor. Fisherbrand™ Förvaringsbox för mikrorör i polypropen har ett lättöppnat lock och snäpplås, med gjutna rutnätslinjer och tryckta koordinater för enkel identifiering. Dessa lådor är naturfärgade och tillverkade av robust, autoklaverbar polypropen.
Säker förvaring för mikrorör och kryogena flaskor
  • Lagrar 1,5 till 2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor
  • Varje brunn har en brunnsdiameter på 12,3 mm
  • 50-brunnars alternativ idealiskt för prov- eller fallstudieförvaring
  • 100-brunnars alternativ idealiskt för större lagringsbehov
Användarvänlig konstruktion
  • Lättöppnat lock med trepunktsgångjärn och snäpplås för säker lockstängning
  • Tillverkad av slitstark, autoklaverbar polypropen
  • Gjutna rutnätslinjer på locket och tryckta koordinater på basen och lådan
  • Finns i naturlig nyans eller blandade färger för enkel klassificering
  • Stabila, platta lådor staplas lätt
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 50
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Förvaring
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5-pack
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 141 mm
Diameter (metrisk) Well 12.3 mm
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 56 mm
Array 5 x 10
Bredd (metrisk) 92 mm