Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsbox för mikrorör i polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6911033 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Klart, Orange, Lila, Gult
Diverse
Naturlig
Positioner:
50
100
Array:
10 x 10
5 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11704316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara 1,5 till 2,0 ml mikrorör i säkra lådor. Fisherbrand™ Förvaringsbox för mikrorör i polypropen har ett lättöppnat lock och snäpplås, med gjutna rutnätslinjer och tryckta koordinater för enkel identifiering. Dessa lådor är naturfärgade och tillverkade av robust, autoklaverbar polypropen.
Säker förvaring för mikrorör och kryogena flaskor
  • Lagrar 1,5 till 2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor
  • Varje brunn har en brunnsdiameter på 12,3 mm
  • 50-brunnars alternativ idealiskt för prov- eller fallstudieförvaring
  • 100-brunnars alternativ idealiskt för större lagringsbehov
Användarvänlig konstruktion
  • Lättöppnat lock med trepunktsgångjärn och snäpplås för säker lockstängning
  • Tillverkad av slitstark, autoklaverbar polypropen
  • Gjutna rutnätslinjer på locket och tryckta koordinater på basen och lådan
  • Finns i naturlig nyans eller blandade färger för enkel klassificering
  • Stabila, platta lådor staplas lätt
Specifikationer
Produkttyp Mikrorörstativ
Förslutning ingår Ja
Array 5 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikrorör och Cryovials (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 50
Form Rectangular
Hyllor None
Staplingsbar Ja
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Förvaring
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5-pack
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 141 mm
Bredd (metrisk) 92 mm
Höjd (metrisk) 56 mm
Diameter (metrisk) Well 12.3 mm