Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Förvaringsställ för mikrorör i polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Assorted Fluorescent
Blue
Diverse
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Pink
Red
Packungsgröße:
Paket med 5
Beschreibung
- Färgkodade ställ ger enkel identifiering av specifika laboratorieprocedurer eller individuella teknikers 'brickor
- Varje brunn är numrerad för enkel provplacering
- Autoklaverbar och lämplig för frysning
- Utmärkt för bänkbruk, vid förvaring eller transport av prover
- Välj mellan 12 färger, inklusive naturliga, plus diverse förpackningar
- Kapacitet: Rymmer 80 mikrocentrifugrör med skruvlock upp till 2,0 ml i en 16x 5 array
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Förvaringsställ för mikrorör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Fluorescerande rosa |
| Håller | Mikrorör (2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 80 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 10,5 x 9 x 5 tum. (26,7 x 22,9 x 12,7 cm) |
| Längd (metrisk) | 26.7 cm |
| Längd (engelska) | 10,5 tum |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur