Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Förvaringsställ för mikrorör i polypropen
Produktkod. 15570052 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Assorted Fluorescent
Blue
Diverse
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Pink
Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15570052
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera omedelbart mikrocentrifugprovrör i vilket labb som helst
  • Färgkodade ställ ger enkel identifiering av specifika laboratorieprocedurer eller individuella teknikers 'brickor
  • Varje brunn är numrerad för enkel provplacering
  • Autoklaverbar och lämplig för frysning
  • Utmärkt för bänkbruk, vid förvaring eller transport av prover
  • Välj mellan 12 färger, inklusive naturliga, plus diverse förpackningar
  • Kapacitet: Rymmer 80 mikrocentrifugrör med skruvlock upp till 2,0 ml i en 16x 5 array
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsställ för mikrorör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikrorör (2 ml)
Material Polypropen
Positioner 80
Kvantitet 5/Pk.
Mått (L x B x H) 10,5 x 9 x 5 tum. (26,7 x 22,9 x 12,7 cm)
Längd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 10,5 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (engelska) 5 tum