Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Förvaringsställ för mikrorör i polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Assorted Fluorescent
Blue
Diverse
Fluorescent Blue
Fluorescent Green
Fluorescent Yellow
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Pink
Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Microtube Storage Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Håller | Microtubes (2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 80 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
| Längd (metrisk) | 26.7 cm |
| Längd (engelska) | 10.5 in. |
| Visa mer |