Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropylene Miniature Check Valve
Diameter (metrisk):
Rördiameter: 3,2 mm
Rördiameter: 6,4 mm
Rördiameter: 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP body and Viton™ diaphragm
- Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
- Maximum temperature (at maximum psi) is 93°C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | Rördiameter: 3,2 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Transfer of liquids or gases under pressure or vacuum |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 93°C |
| Produkttyp | Miniature Check Valve |