Läs mer
Brady™ MiniMark™ Otryckta etiketter av polypropen
Produktkod. 11707344 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
55 mm
Höjd (metrisk):
85,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11707344 55 mm 85,00 mm Varje
1 options
Produktkod. 11707344 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710676
Beräknad leverans: 15-12-2026
MiniMark™ Otryckta etiketter av polypropen är redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen i enlighet med de senaste bestämmelserna.
  • Otryckta etiketter redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen i enlighet med de senaste bestämmelserna.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Otryckt MiniMark Etiketter för CLP-GHS farliga ämnen
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Högpresterande material designat för att fungera på olika ytor
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Antal per förpackning 400 etiketter/kartong
Kvantitet 400 Pk.
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 91.02 mm
Mått (L x B) 85 x 55 mm
Längd (engelska) 3,35 tum.
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (engelska) 2,17 tum
Bredd (metrisk) 55 mm
Höjd (metrisk) 85,00 mm
Alternativt artikelnummer MNK-55x85-B7594-0.4