Läs mer
Cole-Parmer™ Blandaraxel av polypropen
Produktkod. 11749988 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
70 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11749988 70 mm Varje
1 options
Produktkod. 11749988 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0636720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    376.00 SEK / Paket med 1
    Save 156.00 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd dessa plastpaddlar för att blanda de flesta syror och frätande lösningar. Blandaraxelaggregat av polypropen ger bättre kemisk beständighet än enbart rostfritt stål.
Välj mellan tre —plastpolypropen, polyeten eller PTFE —beroende på den kemiska kompatibiliteten hos dina lösningar. För blandning av högviskösa vätskor.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (metriskt) handtag 350 mmL
Kvantitet 1 förpackning
Typ Blandaraxelaggregat